Industriële pakketweegschalen, SD-serie
Leverancier: Ohaus
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
611-5314EA 270 EUR
OHAU71210079 OHAU71209918 OHAU71209919 OHAU71209917
Industriële pakketweegschalen, SD-serie
De SD-serie van Ohaus is speciaal ontworpen voor postkamers, verzenden en ontvangen, en algemene commerciële en industriële droogweegtoepassingen. ABS kunststof indicatorbehuizing en grote gelakte stalen schaal met glad plateau (modellen aangegeven met L) en standaardschaal met bandprofiel in reliëf.
  • Afstandsindicator met twee functionele aanraaktoetsen en helder LCD-scherm
  • AC-adapter of 360 uur batterijgebruik met automatische uitschakelfunctie
Leveringsinformatie: Geleverd met universele tafel/wandbevestigingsbeugels.