Netherlands
Order Entry
Potassium iodide ≥99.99% (metals basis)
Potassium iodide ≥99.99% (metals basis)
Certificaten
Potassium iodide ≥99.99% (metals basis)
Certificaten
Gerelateerde informatie
Productinformatie
  • Catalogus #
    Leverancier #
    Pack type
    Pk
    Beschikbaarheid
    Prijs
  • 87627.14
    Glass bottle for solids
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 119,00 €
    119,00 €
    1 * 25 g
       119,00 €
    Supplier Article Number: 87627.14
    Local Article Number: ALFA87627.14
  • 87627.22
    Glass bottle for solids
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 375,00 €
    375,00 €
    1 * 100 g
       375,00 €
    Supplier Article Number: 87627.22
    Local Article Number: ALFA87627.22