Lithium nitrate, watervrij ≥99.98% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
10985.30EA 871 EUR
10985.30 10985.09 10985.18 10985.03
Lithium nitrate, watervrij ≥99.98% (metals basis)
Lithium nitrate
Formule: LiNO₃
MW: 68,95 g/mol
Kookpunt: 600 °C (ontbinding)
Smeltpunt: 264 °C
Dichtheid: 2,38
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011094
CAS nummer: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05558