Lithium nitrate, watervrij ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Packaged under argon.
44456.18EA
292
EUR
44456.18
44456.09
44456.30
Lithium nitrate, watervrij ≥99.999% (metals basis)
Lithium nitrate
Formule:
LiNO₃ MW: 68,95 g/mol Kookpunt: 600 °C (ontbinding) Smeltpunt: 264 °C Dichtheid: 2,38 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011094 CAS nummer: 7790-69-4 EINECS: 232-218-9 UN: 2722 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,05558 |