Natriumnitraat, high purity
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
0598-500GEA 76.2 EUR
0598-500G
Natriumnitraat, high purity
Natriumnitraat
Formule: NaNO₃
MW: 84,99 g/mol
Kookpunt: 380 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 308 °C
Dichtheid: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011119
CAS nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
Bereik: 01-2119488221-41
Merck Index: 12,08792
Order Now
Specification Test Results
Insolubles ≤0.04%
Purity ≥99.0%