Deze aërosolfiltertips, met hun gepatenteerde filters gemaakt van polyethyleen met een hoog molecuulgewicht, bieden volledige bescherming tegen monsteroverdracht. De filterporiën hebben een gemiddelde grootte van 10 μm, zodat zelfs radionucleotiden worden opgevangen voordat ze de pipetcilinder bereiken. Ze zijn ideaal voor PCR en DNA-manipulatie.
- Duurzaam ontwerp op basis van 95% hernieuwbare materialen - composteerbare puntbasis van organische niet-petroleumhars, doos gemaakt van 100% gerecyclede vezels, bedrukking is plantaardige inkt op sojabasis
- Eenvoudig te gebruiken navulsysteem - nieuwe pipettiprekken, inzetstukken en transferdeksel voorkomen dat de tips wiebelen tijdens het bijvullen en houden de tips schoon
- Gecertificeerd menselijk DNA-/RNase-/DNase-vrij
- Vrij van pyrogenen, ATP en proteaseactiviteit
Next Generation is een compleet systeem ontworpen met een lage ecologische voetafdruk, inclusief het eerste gebruik ooit van bio-plastic (niet-petroleum) composteerbare hars in pipetpuntvullingen. De kleine voetafdruk van Next Generation strekt zich uit tot de verpakking, met een hersluitbare doos die de opslagruimte in drukke laboratoria helpt maximaliseren.
Verpakking: Compacte, hersluitbare verpakking met lager totaalgewicht.