Zwavelzuur ≥96%, Ultrapure for trace analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01516.0250EA
481
EUR
1.01516.0250
Zwavelzuur ≥96%, Ultrapure for trace analysis, Supelco®
Zwavelzuur
Formule:
H₂SO₄ MW: 98,08 g/mol Kookpunt: ∼335 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 3 °C Dichtheid: 1,84 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064589 CAS nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II Merck Index: 14,08974 |
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) soluble,(caution ! development of heat) |
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 98.08 g/mol |
Boiling Point | 335 °C |
Vapor Pressure | 0.0001 hPa (20 °C) |
Density | 1.84 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |