Kiezelgel, beads ~2 - 5 mm desiccant, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07735.1000EA
56.5
EUR
1.07735.1000
Kiezelgel, beads ~2 - 5 mm desiccant, Supelco®
Kiezelgel
Formule:
SiO₂ MW: 60,08 g/mol Kookpunt: 2230 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1710 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011232 CAS nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 Bereik: 01-2119379499-16 |