1,7-Dimethylnaphthalene
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
EHERC20767000EA 91.1 EUR
EHERC20767000
1,7-Dimethylnaphthalene
1,7-Dimethylnaphthalene
Formule: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Kookpunt: 263 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –13 °C
Dichtheid: 1,0115 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060884
CAS nummer: 575-37-1
EINECS: 209-382-5