VWR®, Doos voor objectglaasjes
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
631-1527EA 38.7 EUR
631-1527
VWR®, Doos voor objectglaasjes
Objectglaasjesdozen
Duurzame en stapelbare doos voor het veilig opslaan en transporteren van objectglaasjes.
  • De groeven zorgen ervoor dat de objectglaasjes afzonderlijk liggen en voorkomen contact
  • Temperatuurbestendige schuimvoering: Beschermt de objectglaasjes bij lage temperaturen (-80 °C)
  • Eenvoudig terug te vinden objectglaasjes, identificatieformulier, voering en genummerde groeven