VWR® Traceable® Ultra, Digitale thermometer met steeksonde
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Traceable Ultra VWR®
620-1665EA 105 EUR
VWRU61220-417 620-1665
VWR® Traceable® Ultra, Digitale thermometer met steeksonde
Thermometers Digitale thermometers
Thermometer met steeksonde voor gebruik in grond, cuvetten, reageerbuisjes, voedselproducten, incubatoren, biomedische reagentia en olie koolwaterstoffen.
  • Easy to read
  • Large, bright LCD
Roestvrijstalen sonde (L×Ø: 120×4,8 mm).
Certificaten: Kalibratie in overeenstemming met ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001.
Leveringsinformatie: Geleverd met beschermende koffer, zilveroxidebatterijen en Traceable® kalibratiecertificaat.