Veilige thermometer voor bodem, cuvetten, reageerbuizen, voedingsmiddelen, incubators, petroleumkoolwaterstoffen en vrijwel alle laboratoriumtests. De meetwaarden worden elke seconde bijgewerkt.
Veilige thermometer voor grond, cuvetten, reageerbuisjes, voedselproducten, incubators, petroleum koolwaterstoffen en bijna alle labotesten. De metingen worden elke seconde geüpdatet.
- Uniek, plat profielontwerp, lichtgewicht en ingebouwde zakclip om in een borstzak te dragen
- De 'HOLD'-knop bevriest een meting voor latere observatie. Schakel over van °F naar °C
- De geheugenfunctie herinnert de maximum-/minimummetingen over elke tijdsperiode
Roestvrijstalen sonde (Ø×L: 3,5×89 mm).
- Uniek, plat en licht ontwerp, geïntegreerde zakclip om aan een borstzak te bevestigen
- 'HOLD' knop om een meting te laten staan voor latere observatie. Wisselen tussen °F en °C
- Geheugenfunctie slaat maximum- en minimummetingen voor een onbepaalde tijd
Traceerbaarheid conform de normen van NIST. Kalibratie in overeenstemming met ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001.
Lengte: 178 mm
Gewicht: 28,5 g
Certificaten: Traceerbaarheid naar standaarden van NIST. Kalibratie voldoet aan ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001.
Leveringsinformatie: Geleverd met beschermende koffer, zilveroxidebatterijen, sonde en Traceable® kalibratiecertificaat.