VWR® Traceable®, Thermometer met drie weergaven
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Traceable®
620-2032EA 73.1 EUR
VWRU62379-549 620-2032
VWR® Traceable®, Thermometer met drie weergaven
Thermometers Digitale thermometers
Deze digitale thermometer is ontworpen om kamertemperaturen en temperaturen in oplossingen te controleren. Hij legt de datum en tijd vast wanneer maximum- of minimumwaarden bereikt worden en weergeeft deze.
  • Nauwkeurige sensor en kabel, zelfs onder water
  • Maximum/minimum (sonde) of kamertemperatuur
  • Kabelbeugel voor eenvoudige sondeplaatsing
Interne omgevingssensor en externe sondesensor (L×Ø: 38×4,7 mm) met een kabel van 1,8 m.
Certificaten: In overeenstemming met ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001.
Leveringsinformatie: Geleverd met sonde, inklapbare staander voor op de tafel, gleuf voor wandmontage, VELCRO® voor bevestiging op elk oppervlak, Traceable®-kalibratiecertificaat en AAA-batterij voor continue controle gedurende één jaar.