Vacuümconcentratoren, CentriVap® IR-micro
Leverancier: Labconco
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
CentriVap®
535-0107EA 10370 EUR
535-0107 LBCP7701035
Vacuümconcentratoren, CentriVap® IR-micro
Verdampers Centrifugale verdampers
De CentriVap IR-microvacuümconcentrator heeft een zeer klein oppervlak en past daarom in kleine ruimten. Hij is ideaal voor kleine monsters zoals DNA en kleine doorvoer in laboratoria in moleculaire biologie, proteomica, genomica, genetica, celbiologie en geneesmiddelenonderzoek.
  • Transparant infrarood (IR) glazen deksel stuurt hitte naar de monsters om verdamping te versnellen en vermindert kruisbesmetting door condensatie
  • Ingebouwde membraanpomp met PTFE-coating met eindvacuüm van 160 mbar en pompcapaciteit van 5,5 liter/minuut
  • Met IR-microstroboscooplamp om monsters te bekijken terwijl de rotor draait
  • LCD voor het programmeren en weergave van werkelijke temperatuur/tijd
  • Microprocessorgestuurde programmering voor draaitijd
Bestelinformatie: De CentriVap micro IR wordt geleverd met rotor voor 24 microcentrifugebuisjes van 1,5 ml, CentriZap IR-microstroboscooplamp, ingebouwde membraanpomp en glazen val (75 ml). Monsterbuisjes moeten afzonderlijk worden besteld.