Infraroodthermometer, Traceable®
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
620-2096EA 271 EUR
VWRI620-2096
Infraroodthermometer, Traceable®
Deze infraroodthermometer biedt het breedst mogelijke bereik om nauwkeurig verschillende oppervlaktetemperaturen te meten.
  • Afstand in verhouding tot diameter doel van 7:1
  • Verstelbare emissiviteit van 0,2 naar 1,0 in stappen van 0,01
  • 'HOLD'-functie, maximum- en minimumgeheugen en monstername in één seconde
Infraroodsensor en K-type sonde met gelast uiteinde.
Leveringsinformatie: Geleverd met Traceable®-kalibratiecertificaat, K-type sonde met gelast uiteinde, draagkoffer en 9 V batterij.