VWR® Traceable®, Infraroodthermometerpistool met laserstraal
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Traceable®
620-2101EA 253 EUR
620-2101
VWR® Traceable®, Infraroodthermometerpistool met laserstraal
Thermometers Digitale thermometers
Dit lichtgewicht apparaat meet in één seconde vloeistoffen en vaste stoffen. De laserstraal maakt perfecte temperatuurmeting mogelijk in aardolie, elektronica, fabrieken en buitenshuis. De thermometer biedt ook gemiddelde en differentiële metingen.
  • Gezichtsveld is 8:1
  • Instelbare emissiviteit van 0,3 tot 1
  • Achtergrondverlichting, data HOLD-functie, batterij-indicator, °C/°F-knop
  • Maximaal/minimaal geheugen dat maximaal negen waarden kan opslaan
  • Hoog/laag geluidsalarm
Certificaten: In overeenstemming met ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001.
Leveringsinformatie: Geleverd met polsband, zachte draagkoffer, 9V-batterij en Traceable®-kalibratiecertificaat.