VWR®, Spillage granules, acid neutraliser, ALGOSOL N
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Algosol N
99910.414EA 144 EUR
99910.414
VWR®, Spillage granules, acid neutraliser, ALGOSOL N
Absorptiematerialen en bescherming tegen morsen
Algosol is een uniek natuurproduct dat van zeewier is gemaakt. Het is geschikt voor de neutralisatie van zuren, zoals zoutzuur, zwavelzuur, salpeterzuur en waterstoffluoride. Het absorbeert gemorste vloeistof direct zonder af te breken en kan worden gebruikt om een brandende vloeistof te blussen.
1 kg Algosol neutraliseert 180 ml 95% zwavelzuur of 530 ml 36% zoutzuur of 400 ml 70% salpeterzuur of 260 ml 40% fluorwaterstofzuur.