Absorptiegranulaat voor chemicaliën
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
332377CEA 195 EUR
332377C
Absorptiegranulaat voor chemicaliën
Absorptiematerialen en bescherming tegen morsen
De grove korrels zijn eenvoudig te gebruiken bij gemorste vloeistoffen en absorberen tot 80 % van hun eigen gewicht.
  • Bulkdichtheid 50 g/100 ml
  • Snelle absorptie van laagviskeuze vloeistoffen
  • Typische korrelgrootte 1-3,15 mm waardoor weinig stof wordt gegenereerd
  • Sieve analysis (>1.00 mm) approx. 95%
  • Sieve analysis (>3.15 mm) approx. 10%
De korrels zijn geschikt voor absorptie van zure, alkalische en andere waterige oplossingen en organische vloeistoffen.
Opgelet: kwik wordt niet geabsorbeerd.