Absorptiekit, mobiel, SPILL-X®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Spill-X®
121-0008EA 1330 EUR
121-0008 121-0007 121-0006
Absorptiekit, mobiel, SPILL-X®
Absorptiematerialen en bescherming tegen morsen
Ontwikkeld om kleine hoeveelheden gemorste vloeistoffen in bijvoorbeeld laboratoriumomgevingen kostenbesparend op te ruimen. Deze kit biedt gemakkelijke toegang tot de juiste neutraliserende stof voor de gemorste chemicaliën.
  • Gevaarlijke verontreinigingen worden daadwerkelijk behandeld en niet slechts geabsorbeerd
  • Veilig en eenvoudig te gebruiken, en met het hoogste absorptievermogen per volume
  • Zuren en zouten worden geneutraliseerd en naar vaste toestand omgezet, zodat het afval probleemloos kan worden afgevoerd (SPILL-X-A®, SPILL-X-C®)
  • Absorbeert oplosmiddelen en verhoogt het vlampunt tot boven 60 °C, zonder toxische bijproducten te produceren (SPILL-X-S®)
  • De SPILL-X® koffer is zowel draagbaar als geschikt voor wandmontage, met of zonder de mogelijkheid de koffer van de wand te nemen
De polypropyleenflessen zijn geschikt voor de beide mogelijke toepassingen van de agentia: gieten en schudden. Met elke fles kan een gemorste hoeveelheid van maximaal 1,9 l (1,4 -1,9 m²) worden behandeld. Zouten en zuren kunnen worden omgezet naar ongevaarlijke verbindingen die voldoen aan de EPA-specificaties voor niet-gevaarlijk afval. De kit kan doeltreffend worden ingezet voor het behandelen van gemorste of vrijgekomen zuren (SPILL X A®, ook geschikt voor fluorwaterstofzuur (HF), zouten (SPILL X C®), oplosmiddelen (SPILL X S®) en formaldehyde (SPILL X FP®) op de werkplek.
Koffer SPILL-X® kit BxDxH: 470x145x550 mm (gesloten)
Bestelinformatie: Elke set omvat 6 flessen met verschillende agentia, 1 verpakking met beschermende accessoires voor de ogen en handen (1 veiligheidsbril, 1 paar nitrilhandschoenen, 2 reinigingsbakken, 1 schraper, 6 afvalzakken, 1 behandelgids), een geïllustreerde bedieningshandleiding en schroeven en pluggen voor wandmontage. Deze artikelen worden geleverd in een draagbare koffer van kunststof. Navulflessen met SPILL-X® agentia en extra verpakkingen met beschermende toebehoren voor de ogen en handen kunnen afzonderlijk worden besteld.