VWR®, doorsteekbare films voor robotica, Clear-Zone
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
391-1264EA 180 EUR
391-1264
VWR®, doorsteekbare films voor robotica, Clear-Zone
Afdichtingen Afdichtingen van microtiterplaten
Met een toplaag van polyethyleen en een inerte witte polypropyleen- en acrylkleefsublaag maakt deze gemakkelijk doordringende afdichtingsfilm directe monsterwinning mogelijk met enkel- of meerkanaalspipetten en robotsondes.
  • Boven elke well bevindt zich een schone, kleefmiddelvrije zone
  • Minimaliseert de blootstelling aan kleefmiddel
  • Aanbevolen temperatuur van −40 tot +90 ° C
De kleefvrije zone boven elke well voorkomt verontreiniging van de pipettip of gerobotiseerde sonde door de kleeflaag, waaronder er een minieme hoeveelheid kleefmiddel in contact komt met het monster. Alleen geschikt voor 96-wellsplaten.