HTS DNA-transfectiereagens, jetPEI®
Leverancier: Polyplus-transfection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
jetPEI®
101000020.EA 1340 EUR
101000020. 101000053.
HTS DNA-transfectiereagens, jetPEI®
Transfectiereagentia
jetPEI®-transfectiereagens is een lineair polyethylenimine-derivaat, vrij van bestanddelen van dierlijke oorsprong, voor zeer effectieve en reproduceerbare genlevering, perfect geschikt voor toepassingen met High Throughput Screening (HTS).
  • Goed geschikt voor adherente en suspensiecellen
  • Snelle en efficiënte methoden om cellen te transfecteren voor HTS
  • Compatibel met serum en antibiotica
  • Uitzonderlijk reproduceerbare resultaten
  • Achterwaartse, batch- en voorwaartse protocollen beschikbaar
Het jetPEI®-transfectiereagens is bijzonder geschikt voor automatische of handmatige screening met hoge doorvoer (HTS) met drie beschikbare protocollen: achterwaarts, batch en voorwaarts.
Since 1st of September 2021 Polyplus-Tranfection changed product part numbers. Products are remaining the same and the change is only related to the product part number. New product part numbers have symbol 'New'. For duplicated products with symbol 'telephone' please be informed that it’s the same product but with previous part number which we will only offer till the end of stock.
Certificaten: Polyplus-transfection® is een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf geworden in 2002. Sindsdien is deze certificering om de drie jaar met succes verlengd.
Elk lot van jetPEI® is intern getest door DNA-transfectie van HeLa-cellen. Transfectie met Luciferase gen van een vuurvlieg onder de controle van CMV-promotor geeft minimaal 109 RLU (relative light unit)/mg eiwit. De waarde voor elk lot is aangegeven op het analysecertificaat.
Leveringsinformatie: 150 mM steriele NaCl oplossing is inbegrepen. 1 ml jetPEI®-transfectiereagens is voldoende voor 2000 transfecties in 96-wells platen.