DNA-transfectiereagens, jetPEI®-hepatocyt
Leverancier: Polyplus-transfection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
101000038.EA 462 EUR
PPLU101000038
DNA-transfectiereagens, jetPEI®-hepatocyt
jetPEI®-Hepatocyte is een DNA-transfectiereagens dat is ontworpen om hepatocytachtige cellen te transfecteren.
  • Efficiënte transfectie van primaire hepatocyten (maximaal 50% transfectie-efficiëntie in hepatocyt-achtige cellen en primaire hepatocyten)
  • Mild voor cellen
  • Eenvoudig te gebruiken protocol
  • Compatibel met serum en antibiotica
jetPEI®-hepatocyt wordt aanbevolen om primaire hepatocyten en cellijnen zoals menselijk hepatocarcinoom HepG2 en primaire hepatocyten te transfecteren.
Since 1st of September 2021 Polyplus-Tranfection changed product part numbers. Products are remaining the same and the change is only related to the product part number. New product part numbers have symbol “New”. For duplicated products with symbol “telephone” please be informed that it’s the same product but with previous part number which we will only offer till the end of stock.
Since 1st of September 2021 Polyplus-Tranfection changed product part numbers. Products are remaining the same and the change is only related to the product part number. New product part numbers have symbol “New”. For duplicated products with symbol “telephone” please be informed that it’s the same product but with previous part number which we will only offer till the end of stock.
Certificaten: Polyplus-transfection® is een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf geworden in 2002. Sindsdien is deze certificering om de drie jaar met succes verlengd.
Elk lot van jetPEI®-Hepatocyte is getest in een transfectie-assay. Doorgaans geeft transfectie met luciferase gen van een vuurvlieg onder de controle van CMV-promotor minimaal 109 RLU (relative light unit)/mg eiwit. De waarde voor elk lot is aangegeven op het analysecertificaat.
Leveringsinformatie: 150 mM NaCl-oplossing wordt meegeleverd. 0,5 ml transfectiereagens jetPEI®-hepatocyt is voldoende voor maximaal 160 transfecties in 24-wells platen.