VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
422361VEA 468 EUR
422361V
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Eiwitten en peptiden
Een protease vrij klasse albumine voor RIA en ELISA-toepassingen, geproduceerd door een hitte schok proces in caprylzuur.
  • Protease vrij
  • IgG vrij
  • Moisture: 5%