U heeft gezocht op: Siliconenolie
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Silicone oil used as oil bath up to 250 °C.
Catalogus nummer: (84539.290)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Siliconenolie, 500 cSt
UOM: 1 * 1 L
Catalogus nummer: (1.09762.0100)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Siliconenolie 550 for gas chromatography, Supelco®
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Siliconenolie, 20 cSt
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Siliconenolie, 100 cSt 47 V 100
Catalogus nummer: (24610.363)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Usable between 100 and 200 °C.
UOM: 1 * 5 L
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Siliconenolie, 475 -525 mm²/s (25°C) for melting point_boiling point apparatuses
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Siliconenolie high temperature
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Usable temperature range: 25 to 250 °C (open system) and 25 to 315 °C (closed system)
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Silicone oil is used as a calibration media in temperature controlled baths in laboratories due to its good thermal characteristics and low flammabili...
Catalogus nummer: (HACH126936)
Leverancier: Hach
Omschrijving: Multiple uses, including preparation of turbidity sample cells.
UOM: 1 * 15 mL
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom