VWR®, Rekken voor buisjes van 15 of 50 ml
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
211-0370EA 102 EUR
211-0370
VWR®, Rekken voor buisjes van 15 of 50 ml
Dozen Bakken voor buisjes
PP, met transparant deksel
  • Diepe roosterputten houden de buizen veilig rechtop
  • Lokaliseer de buizen eenvoudig dankzij het deksel met sleutel, het bedrukte raster en de eerste buisoriëntatie
  • Bekijk de opslag van buizen door het heldere deksel en de transparante zijkanten
Robuuste, robuuste constructie voor herhaalde opslag. Klik één van de twee meegeleverde roosters vast, naar keuze 15 of 50 ml.