VWR®, Pipetrek
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
612-3848EA 131 EUR
612-3848
VWR®, Pipetrek
Pipethouders
Ideaal voor serologische pipetten.
  • Kan horizontaal aan elkaar worden vastgeklikt met zijverbindingen
  • Stevig op de plaats vergrendelbaar met verbindingen aan de bovenzijde
  • Magneten aan weerszijden van de eenheden zorgen voor een stevige en veilige bevestiging aan metalen oppervlakken zoals archiefkasten, afzuigkappen, koelkasten en vriezers
  • Op de schuine legborden kunnen pipetten van 0,1 tot 50 ml binnen handbereik worden opgeslagen
  • Het beschermende deksel sluit de eenheid af om ophoping van stof te voorkomen. Daarnaast biedt dit deksel een extra legbord voor extra ruimte bij horizontale aansluiting