VWR®, Flessen, brede hals, rechthoekig of vierkant, met schroefdop
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
215-1909EA 49.7 EUR
215-1909 215-1907 215-1908 215-1905 215-1906 215-1904
VWR®, Flessen, brede hals, rechthoekig of vierkant, met schroefdop
Flessen Kunststof flessen
HDPE.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot 120 °C
  • Lekvrij
Voor het nemen, opslaan en verzenden van monsters of voor het opslaan van vloeistoffen en droge stoffen. Ruimtebesparend dankzij de rechthoekige of vierkante bodem. Flessen van 2 en 4 liter hebben een geïntegreerde handgreep.