U heeft gezocht op: Zeven voor molens
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: KINEMATICA
Omschrijving: Zeef, voor molen, POLYMIX®-systeem PX-MFC 90 D, Inzetstukzeef, roestvrij staal 1.4034, Mazenbreedte: 1,00 mm
Leverancier: Retsch GmbH
Omschrijving: Zeef, voor molens, Titaan, Ringzeef, trapeziumvormige gaten, met versterkte rand, Mazenbreedte: 1,00 mm
Leverancier: Retsch GmbH
Omschrijving: Zeef, voor molens, Roestvrij staal, Ringzeven, trapeziumvormige gaten, met versterkte randen, aanbevolen voor harde materialen, Mazenbreedte: 6,00 mm
Leverancier: Retsch GmbH
Omschrijving: Zeef, voor molens, Roestvrij staal, Ring sieve, trapezoid holes, with strengthened edges, Mazenbreedte: 0,20 mm
Leverancier: Retsch GmbH
Omschrijving: Zeef, voor molens, Roestvrij staal, Bodemzeven, trapezoïde gaten, Mazenbreedte: 1,00 mm
Leverancier: Retsch GmbH
Omschrijving: Zeef, voor molens, Roestvrij staal, Zeven 180°, trapezevormige gaten, Mazenbreedte: 1,25 mm
Leverancier: Retsch GmbH
Omschrijving: Zeef, voor molens, Staal, Ring sieves, trapezoid holes, Mazenbreedte: 0,50 mm, Diameter: 70 mm
Leverancier: Retsch GmbH
Omschrijving: Zeef, voor molens, Roestvrij staal, Bodemzeef, vierkante mazen, Mazenbreedte: 8,00 mm
Leverancier: Retsch GmbH
Omschrijving: Zeef, voor molens, Roestvrij staal, Afstandszeef, trapezoïde mazen, Mazenbreedte: 0,75 mm
Leverancier: IKA
Omschrijving: Zeef, voor molens, Stainless steel sieve, 3,00 mm
Catalogus nummer: (412-2354)
Leverancier: Retsch GmbH
Omschrijving: Zeef, voor molens, Roestvrij staal, Bodemzeven, trapezoïde gaten, Mazenbreedte: 0,50 mm
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Retsch GmbH
Omschrijving: Zeef, voor molens, Bottom sieve, round holes, Mazenbreedte: 5,00 mm
Leverancier: FRITSCH
Omschrijving: Sieve cassettes determine the fineness of a sample. Sieve cassettes are provided with trapezoidal and square perforations.
Leverancier: FRITSCH
Omschrijving: Sieve inserts determine the final fineness of a sample. These sieve inserts are available with trapezoidal or square perforations.
Leverancier: FRITSCH
Omschrijving: Zeef, voor molens, Roestvrij staal, Sieve cassettes, trapezoid perforation, made of stainless steel 316, Mazenbreedte: 1,50 mm
Leverancier: FRITSCH
Omschrijving: Zeef, voor molens, Staal, Sieve cassettes, trapezoid perforation, made of chromium-free steel ST 12, Mazenbreedte: 2,00 mm
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom