VWR®, Robottips, voor Beckman® Biomek FX/NX
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
736-0608EA 108 EUR
736-0608 736-0609 736-0599 736-0610 736-0611 736-0612
VWR®, Robottips, voor Beckman® Biomek FX/NX
Pipettips
Transparant PP, autoclaveerbaar.
  • Vrij van DNase, RNase en endotoxines
  • Duurzaam productontwerp door gebruik van zuivere harsen