VWR® Microplaatcentrifuge, PCR-plaat spinner
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
521-1648EA 747 EUR
VWRU89184-610 521-1648 521-1649
VWR® Microplaatcentrifuge, PCR-plaat spinner
Centrifuge Tafelmodel centrifuges
De PCR-platenspinner biedt een centrifuge van persoonlijk formaat, ontworpen om PCR-platen rond te draaien.
  • Ruimtebesparend ontwerp; stille, eenvoudige bediening
  • Eenvoudig plaatlaadsysteem
  • Draait snel druppels en condensatie neer
  • Gebruik voor en na thermische cycli om de PCR-opbrengst te verbeteren
  • Compatibel met koude kamers
Deze unieke centrifuge is uitgerust met een verticale rotor met dubbele positie die een grote verscheidenheid aan PCR-platen accepteert; 96-wells, 384-wells, met en zonder rok. De rotor is voorzien van integrale plaatgeleiders, die ervoor zorgen dat de platen verticaal blijven en niet in de rotor kantelen.