Drosophila vials
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
734-1255EA 157 EUR
734-1255
Drosophila vials
flesjes
Deze PS vials hebben een platte bodem en rechte wanden voor eenvoudig in rekken te plaatsen, te stapelen en te vullen.
De met de bak meegeleverde 10 × 10 configuratie is ideaal om snel en moeiteloos te vullen.
In bulk verpakte vials zijn gelaagd met de open zijde aan de bovenkant voor praktische hantering en een kleinere grootte van de doos.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904