U heeft gezocht op: Permanente vloermatten
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Permanente matten worden geïnstalleerd om de hoogste mate van hygiëne te bieden. De levensduur van de matten is sterk afhankelijk van het volume en de...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: B'mat-ontsmettingsvloeren gebruiken een gepatenteerd polymeer om meer dan 98% van de deeltjes op voet en wielen aan te trekken en vast te houden. Deel...
Catalogus nummer: (590-0346)
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Mat made of static dissipative material with permanently mounted grounding cable including clip for earthing connection.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: 3M
Omschrijving: De Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat 65 is een hoogwaardige entreemat ontworpen voor toepassingen met middelzwaar verkeer.
Leverancier: 3M
Omschrijving: De Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat 45 is een hoogwaardige entreemat met aan de achterkant antislip PVC voor toepassingen met weinig verkeer.
Leverancier: 3M
Omschrijving: De Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat 85 is een hoogwaardige entreemat met een ftalaatvrije, slipvaste PVC-achterkant voor drukbezochte toepassingen.
Leverancier: 3M
Omschrijving: 3M™ Nomad™ terra heavy traffic entrance matting 8250 is a coiled vinyl scraper mat suitable for use indoors, outdoors, or in recessed wells with high ...
New Product
Leverancier: 3M
Omschrijving: The Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8100 is unbacked scraper matting suitable for use indoors, outdoors, or in recessed wells with high tr...
Leverancier: 3M
Omschrijving: De Nomad™ Terra Medium Traffic Entrance Matting 6050 is een vinylmat aan de achterkant die geschikt is voor gebruik in binnenruimtes met gemiddeld ver...
Catalogus nummer: (NEWPFLME175)
Leverancier: NEW PIG
Omschrijving: Clean and sanitise shoes and prevent contamination from entering controlled areas with this disinfecting footbath.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: DYCEM
Omschrijving: These floating floor mats are high performance, antimicrobial loose-laid mats offering many benefits without the need for permanent installation. A fl...
Leverancier: DYCEM
Omschrijving: CleanZone is a high performance contamination control flooring suitable for light wheeled traffic and heavier pedestrian flows. It is washable and a mos...
Leverancier: DYCEM
Omschrijving: Specially designed mat to remove contamination from areas subject to heavy wheeled traffic. It effectively attracts, collects and retains contaminatio...
Leverancier: asecos
Omschrijving: Sealing mats made from a dense and flexible material prevent fast and efficient penetration of water-polluting liquids into the ground or drains.
Catalogus nummer: (DYCECZ06/BM60045GR)
Leverancier: DYCEM
Omschrijving: This non-slip mat prevents the movement and loss of small components used in laboratories to stabilise fragile equipment. Approved for use in all clas...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (DYCECZ01/WZP/2GRAN)
Leverancier: DYCEM
Omschrijving: These mats are specially designed to remove contamination from areas subject to heavy wheeled traffic. Ideal for use at entrances and exits, corridors...
UOM: 1 * 2 m2
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom