U heeft gezocht op: Wattenstaafjes voor klinisch gebruik
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: NISSUI PHARMA SOLUTIONS
Omschrijving: CompactDry Swabs for surfaces, meat, fish and poultry. New design with swabs pre immersed in 1 ml buffer, ready for use with a self-standing tube and ...
New Product
Leverancier: DELTALAB
Omschrijving: Wattenstaafjes ontworpen voor reiniging en desinfectie wanneer de punt is gedrenkt in een desinfectiemiddel, waardoor het risico op direct contact wor...
Catalogus nummer: (SCIL2200001)
Leverancier: HYSERVE GMBH & CO. KG
Omschrijving: This Swab System is designed for sampling on surfaces in the production environment. It consists of a sterile swab in a tube with 10 ml sterile PBS bu...
UOM: 1 * 1 EA
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Wooden applicators of hardwood in bundles of 50 or 100 pieces.
Leverancier: HERENZ, HEINZ GMBH
Omschrijving: Aluminium applicators with a single cotton bud.
Catalogus nummer: (MURRL602/01)
Leverancier: MURRAY, S & CO LTD
Omschrijving: Wooden applicator stick.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (PMPC826-WC)
Leverancier: PURITAN MEDICAL
Omschrijving: Tapered swabs designed for precision application and hard-to-reach areas.
UOM: 1 * 10.000 ST
Catalogus nummer: (PMPC25-2199)
Leverancier: PURITAN MEDICAL
Omschrijving: These cytology brushes feature tapered tips made out of soft nylon bristles and a long PS handle.
UOM: 1 * 1.000 ST
Catalogus nummer: (HARV59-8422)
Leverancier: HARVARD APPARATUS LTD
Omschrijving: These sterile cellulose sponges are designed for the removal of fluids during microsurgery.
UOM: 1 * 200 ST
Catalogus nummer: (HERE1032018)
Leverancier: HERENZ, HEINZ GMBH
Omschrijving: Wooden applicators with a double cotton bud.
UOM: 1 * 2.000 ST
Catalogus nummer: (SAFID3794)
Leverancier: SAFETY FIRST AID GROUP LTD
Omschrijving: A first aid staple with numerous uses designed for cleaning and dressing wounds.
UOM: 1 * 100 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom