U heeft gezocht op: Containers voor algemeen gebruik
143  results were found
SearchResultCount:"143"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP, helder, met LDPE-schroefdop.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP, translucent.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Q Path®-container (PP) met geschikte doppen (PE) voor veilig transport van biopsiesondes.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Doorschijnend PP.
Catalogus nummer: (720-1987)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Container voor transport van biologische monsters.
UOM: 1 * 120 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP, doorschijnend.
Leverancier: Kautex
Omschrijving: PVC, square, transparent or brown transparent colours.
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Made of 18/10 stainless steel.
Leverancier: Kautex
Omschrijving: PVC, Vierkant. Transparant of transparant bruin.
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: PS clear, with PE screw cap.
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Polystyrene clear, with metal screw cap.
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: PP translucent or PS clear, with PE screw cap.
Leverancier: KINEMATICA
Omschrijving: Dispersing vessel, cloverleaf-like, with screwcap with hole and sealing, Borosilicaatglas, Inhoud: 1000 ml, Ø uitw.: 90 mm, Hoogte: 250 mm, GS 50KL20
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Stainless steel 18/10.
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: PP translucent or PS clear, with PE or metal screw cap
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 143
no targeter for Bottom