U heeft gezocht op: Dispergeerstaven
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Choice of aggregates for a wide range of laboratory applications from 5 ml up to 20 L. The VWR® Aggregates solve the standard problems that are faced ...
Sale
Catalogus nummer: (710-0953)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dispergeerelement, Johnny-afdichtring voor mesjes, autoclaveerbaar, voor gebruik met Steri-Blostev 12-grondbevestigingsplaat
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (431-0205)
Leverancier: KINEMATICA
Omschrijving: Dispergeerelement, PT-DA 20/2EC-E192, Voor toestel: PT 4000, Snelheid: 27 m/s, Stator/rotor Ø: 15 / 20 mm, Volume: 100 - 2500 ml
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: KINEMATICA
Omschrijving: Dispersing aggregates available as standard (EC design) and special aggregates (W, B design).
Leverancier: KINEMATICA
Omschrijving: Aanduiding:
EC - EasyClean-versie voor de eenvoudigste reiniging of sterilisatie (standaard)
/2 - rotor/stator met ieder 1 tandenrij.
Leverancier: KINEMATICA
Omschrijving: BIOTRONA® design high turbulence mixing. High-turbulence mixing head with low shear forces and energy inputs. Time saving with improved results compar...
Leverancier: IKA
Omschrijving: Type N: Materialen die in contact komen met medium zijn vervaardigd uit PTFE en roestvrij staal AISI 316L, geschikt voor oplosmiddelen en schur...
Leverancier: IKA
Omschrijving: Dispergeerelementen uit kunststof voor eenmalig gebruik, ideaal voor toepassingen waarbij kruisbesmetting niet is toegestaan. Dispergeerelementen kunn...
Leverancier: IKA
Omschrijving: Dispergeerelement, D 60, Stator/rotor Ø: -/60 mm, Volume: 2 - 30 l
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Omschrijving: A wide range of dispersing tools ensures excellent performance for many applications for small samples, sizes such as biological matrices, and large v...
New Product
Catalogus nummer: (WITGDH.WHG02108)
Leverancier: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Omschrijving: Dispergeerelement, Homogeniser tool, HT1008, Voor: HG-15A, WiseTis®, Stator/rotor Ø: 8,0/6,1 mm, Lengte: 138 mm, Volume: 1 - 50 ml
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom