U heeft gezocht op: Reageerbuissluitingen
90  results were found
SearchResultCount:"90"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Flat screw cap with O-ring for microcentrifuge tubes, VWR®, Kleur: groen
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Safe-T-Flex-doppen hebben een uniek, flexibel, oversluitend ontwerp, vergrendelen veilig aan de buitenkant van de buislip en kunnen met één hand worde...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dop voor kweek- en reageerbuisje, VWR®, Kleur: natuur, Sluiting: Tweepositiesdop, Voor buizen: 12 mm
Duurzame verpakking
Lage impact op de fabricage
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze sluitingen zijn geschikt voor reageer- en kweekbuisjes.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dop voor kweek- en reageerbuisje, PE, VWR®, Kleur: natuur, Sluiting: Tweepositiesdop, Voor buizen: 17 mm
Duurzame verpakking
Lage impact op de fabricage Sale
Catalogus nummer: (634-0566)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE, wit. De doppen zijn bewerkt voor exacte specificaties met een kleinere traagheidsstraal en een homogenere massaverdeling dan doppen voor eenmali...
UOM: 1 * 25 ST
Catalogus nummer: (45000-0006)
Leverancier: Avantor
Omschrijving: Strip met 8 afsluitdoppen, J.T.Baker®, Kleur: helder
UOM: 1 * 120 ST
Catalogus nummer: (525-0923)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Purple PP. Sustainable design based on virgin resins.
UOM: 1 * 500 ST
Duurzame verpakking
Lage impact op de fabricage
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Screw cap with bonded rubber liner, VWR®, Kleur: zwart, Schroefdraad: 18-415
New Product
Leverancier: Simport Scientific
Omschrijving: Caps are available either with or without a silicone washer between the cap and the tube to ensure a positive leakproof seal at all temperatures.
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Red screw cap made of glass-fibre reinforced ETFE, inner parts consisting of a v-ring (ETFE), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as...
Leverancier: SP Industries
Omschrijving: Manufactured in ethylene vinyl acetate (EVA).
Leverancier: Corning
Omschrijving: Axygen® mini tube systems are available in 8-cap or 12-cap strip format.
Leverancier: LUDI A.G.
Omschrijving: Made of anodised aluminium.
Leverancier: SP Industries
Omschrijving: Made of PTFE, white. NMR tube caps are machined to exact specifications with smaller gyroradius and more homogeneous mass distribution than disposable...
Leverancier: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Omschrijving: Caps for 0,5 ml and 1,0 ml screw top tubes, Matrix®, Kleur: blauw
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 90
no targeter for Bottom