U heeft gezocht op: Cleanroom doekjes
174  results were found
SearchResultCount:"174"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (115-0034)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze non-woven doekjes, gemaakt van 45% polyester en 55% cellulose, zijn ontworpen voor het reinigen van laminaire flowbanken, cleanroomoppervlakken e...
UOM: 1 * 75 ST
MSDS
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Uitstekend geschikt voor het reinigen van ruwe, schurende of onregelmatige oppervlakken, maar toch zacht genoeg voor delicate oppervlakken. Geschikt v...
MSDS Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Absorberende non-woven doekjes geschikt voor gebruik in ISO 5 en 6 cleanrooms.
Catalogus nummer: (115-1724)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Doekjes, 100% polyester, dubbel geweven met rechte randen, gewassen in een cleanroom van ISO-klasse 4 voor een laag gehalte aan deeltjes en extraheerb...
UOM: 1 * 300 ST
Catalogus nummer: (115-1830)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dubbellaags polyester doek met gesealde rand voor gebruik in ISO 4 cleanrooms.
UOM: 1 * 50 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Ontworpen voor het reinigen van laminaire flowbanken, cleanroomoppervlakken, kwartswerk en algemene procesapparatuur. Geschikt voor de elektronica-, f...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Polyester doekjes geschikt voor gebruik in ISO 4 cleanrooms.
Catalogus nummer: (115-0033)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze cleanroomdoekjes zijn gemaakt van polyester en cellulose.
UOM: 1 * 100 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze doekjes zijn gemaakt van 100% continu filament, dubbellaags, ultrasoon geseald polyester voor een beter absorptievermogen. Het formaat van de doe...
Catalogus nummer: (115-1902)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Polyester doekjes met gesealde rand voor gebruik in ISO 3 cleanrooms.
UOM: 1 * 150 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Polyester, sealed-edge wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: 2 ply polyester sealed-border wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dit zijn doekjes van 100% continu-filament, dubbelgebreide polyesterstof.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Droge cleanroom doekjes, VWR® B'Wipes, B'Wipes 7000 series, Microvezel, wit, Cleanroomklasse: 1/ISO 3, l×b: 150×150 mm, Gestapeld, 10× 10
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Ideaal voor het reinigen van ruwe en onregelmatige oppervlakken, maar ook zacht genoeg voor kwetsbare oppervlakken. Deze 100% dubbel gebreide polyeste...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze doekjes zijn gemaakt van 100% continu filament, dubbellaags, ultrasoon geseald polyester voor een beter absorptievermogen.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 174
no targeter for Bottom