U heeft gezocht op: Sponzen
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: De VertiKlean-spons is een wegwerpbare laboratoriumspons. Deze bestaat uit het Polynit-reinigingsmateriaal dat is gelamineerd aan zuiver esterschuim. ...
Catalogus nummer: (MMMASCH2282)
Leverancier: 3M
Omschrijving: De unieke zijgroeven van de Scotch-Briteâ„¢ Nailsaver-spons beschermen de vingernagels en zorgen voor een betere grip voor meer reinigingskracht.
UOM: 1 * 100 ST
Leverancier: 3M
Omschrijving: 3Mâ„¢ Nailsaver schuursponzen zijn schoonmaaksponzen gemaakt van een getextureerd wit web van synthetische vezels met zeer zachte schurende deeltjes, ge...
Leverancier: 3M
Omschrijving: Scotch-Briteâ„¢ schuursponzen voor delicate oppervlakken zijn hoogwaardige reinigingssponzen voor delicate oppervlakken die kantoormeubilair effectief r...
Catalogus nummer: (MMMASCH770)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Scotch-Briteâ„¢ Cellulosic sponge laminate 770 is a dual-function cleaning tool made from a combination of a non-woven tablecloth containing very light ...
UOM: 1 * 10 ST
Leverancier: 3M
Omschrijving: Scotch-Briteâ„¢ Nailsaver schuursponzen zijn schoonmaaksponzen met unieke groeven aan de zijkant om vingernagels te beschermen en zorgen voor een betere...
Catalogus nummer: (115-3003)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Voor het effectief afschuren van vuil van gevoelige oppervlakken.
UOM: 1 * 10 ST
Catalogus nummer: (MMMA3001HEX)
Leverancier: 3M
Omschrijving: The Scotch-Brite™ Low scratch scouring sponge 3001HEX is an effective two-in-one scouring sponge. It features a blue power dot side that’s engineered ...
UOM: 1 * 16 ST
Catalogus nummer: (MMMASCH799)
Leverancier: 3M
Omschrijving: 3Mâ„¢ economy cleaning sponges are dual function sponges with a white pad for light scouring on delicate surfaces in kitchens, bathrooms, restaurants, e...
UOM: 1 * 10 ST
Catalogus nummer: (MMMPHS10LET2G)
Leverancier: 3M Food Safety
Omschrijving: The 3Mâ„¢ Hydrated sponges uses simplified packaging to minimise handling and preparation, and reduces waste.
UOM: 1 * 100 ST
Leverancier: MICRONOVA
Omschrijving: Cleanroom sponges to meet every demand from isolators and laminar flow benches to equipment interiors and laboratory applications. Choose from a range...
Catalogus nummer: (BELAF170780001)
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: This odor-resistant, highly absorbent sponge is designed to remove stubborn residue on glassware.
UOM: 1 * 2 ST
Leverancier: KING DISPOSABLES
Omschrijving: These sponges are made from 100% natural and cellulose.
Leverancier: FHP VILEDA SCS
Omschrijving: Scrubber sponges made of polyurethane foam.The special coating easily lifts stubborn grime whilst being gentle on all hard surfaces.
Catalogus nummer: (BELAF170850000)
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: This steel wool sponge is designed to scrub glassware and stainless steel products sparkling clean with or without detergents.
UOM: 1 * 2 ST
Catalogus nummer: (KING060310)
Leverancier: KING DISPOSABLES
Omschrijving: This highly absorbent synthetic sponge features a green scrubbing pad.
UOM: 1 * 3 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom