Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "standaarden-voor-geleidbaarheidsbepaling"
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/65/18945065.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Geleidbaarheid zakjes zijn handig, eenvoudig te gebruiken en zorgen zowel in het veld als in het laboratorium voor nauwkeurige en betrouwbare resultat...
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Een volledig assortiment gecertificeerde controlestandaarden met waarden variërend van 20 tot 100.000 µS om te voldoen aan alle eisen voor elektrochem...
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Conductiviteit standaard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) calibration solution for conductibility
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Directly traceable to NIST, tested and certified to ISO17025
UOM:  1 * 500 ml
Leverancier:  Alfa Aesar
Omschrijving:   KCl conductivity standards used for calibrating conductivity cells with ranging from 718 to 100 000 µS/cm.
Leverancier:  Hach
Omschrijving:   The sodium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity meters and also used for accuracy checks.
Leverancier:  Hach
Omschrijving:   Potassium chloride standard solutions according to OIML, traceable to NIST and Standard solution verified by Reference Materials Laboratory.
Leverancier:  Hach
Omschrijving:   Conductiviteit standaard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 35
  1  2  3  4  5  Volgende