U heeft gezocht op: pH-buffers
84  results were found
SearchResultCount:"84"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Materialen voor het nauwkeurig kalibreren en bewaken van pH-meters.
MSDS Sale
Leverancier: Merck
Omschrijving: Materialen voor het nauwkeurig kalibreren en bewaken van pH-meters.
MSDS Sale
Leverancier: Merck
Omschrijving: Materials for the precise calibration and monitoring of pH meters.
Leverancier: Merck
Omschrijving: Titrisol® buffer concentrate for 500 ml buffer solution [20 °C].
MSDS Sale
Leverancier: Merck
Omschrijving: Voor de kalibratie van pH-meters.
MSDS Sale
Leverancier: Merck
Omschrijving: Materialen voor het nauwkeurig kalibreren en bewaken van pH-meters.
MSDS Sale
Leverancier: Merck
Omschrijving: Kaliumtetraoxalaatdihydraat , pH-waarde: 1,681 (25 Â°C), Certipur®, Plastieke fles, 5× 100 ml
Leverancier: Merck
Omschrijving: pH Buffer solution, colour coded, pH-waarde: 7,00, ±0,01, Referentietemperatuur: 25 °C, geel, Flessen, 1× 500 ml
Leverancier: Merck
Omschrijving: Buffer solutions intended for extremely precise calibration, qualification and monitoring of pH instruments, and for testing other buffer solutions.
Catalogus nummer: (1.06587.1000)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Buffer stock solution 1/15 mol/l
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Catalogus nummer: (1.09478.1000)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Ammonium buffer solution for complexometry (ammonium chloride/ammonia) pH = 10 - 11, TitriPUR®
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Voor kalibratie van pH-meters.
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: pH Buffer solution, Carbonaat, pH-waarde: 10,01, Referentietemperatuur: 25 °C, VWR®, kleurloos
Leverancier: Avantor
Omschrijving: Ready-to-use pH buffers are manufactured in large lots to stringent specifications and utilise quality control procedures to reduce lot-to-lot variabi...
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Oplossingen bereid van AnalaR® NORMAPUR®-producten voor analyses.
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Buffer solutions, secondary standards, pH-waarde: 9,18, ±0,010, Referentietemperatuur: 25 °C, VWR®, Plastieke fles
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 84
no targeter for Bottom