Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
        Search By Cell Culture Media Type
      In Stock (15)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "Supplementen en additieven voor weefselcultuurmedia"
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/18/18989918.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"89"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Yeast extract
Catalogus nummer: (0458-50G)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Trypsin 1:250, cell culture grade
UOM:  1 * 50 g
Catalogus nummer: (27-4732-01)
Leverancier:  GE Healthcare - Life Sciences
Omschrijving:   Polyribonucleotide poly(I)·poly(C)
UOM:  1 * 265 mg
Leverancier:  Biowest
Omschrijving:   Lymphocyte separation media, Lymphosep
Catalogus nummer: (L0630-100)
Leverancier:  Biowest
Omschrijving:   Versene
UOM:  1 * 100 ml
Leverancier:  Biowest
Omschrijving:   Trypsin
Leverancier:  Biowest
Omschrijving:   Glutamine
Leverancier:  Corning
Omschrijving:   ITS Universal Culture Supplements
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 89
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Volgende