Pipetregelaar, Powerpette Pro
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
612-4552EA 333 EUR
612-4552
Pipetregelaar, Powerpette Pro
Pipetten Pipetvullers
Pipetcontroller voor glazen en kunststof pipetten van 1 tot 100 ml.
  • Lichtgewicht UV-bestendig lichaam (180 g) en kegeltips
  • Vult een pipet van 25 ml in minder dan drie seconden bij de snelste instelling
  • Autoclaveerbare siliconen pipethouder
  • Het vervangbare hydrofobe membraanfilter beschermt het toestel tegen het instromen van
  • vloeistoffen, en de samples tegen verontreiniging
  • Milieuvriendelijke oplaadbare NiMH-batterij voor 4 uur lang gebruik; lampje voor lage
  • batterijspanning, oplaadbaar tijdens gebruik
De Powerpette Pro pipetregelaar levert efficiënte prestaties met een krachtige maar stille motor om het pipetteren van grote volumes te versnellen. Met de modus-keuzeschakelaar kan worden gekozen tussen de hoge of lage modus, die beide variabele opzuig- en afgiftesnelheden (met uitblaasfunctie) mogelijk maken. In elke stand wordt de zuig- en doseersnelheid geregeld via de holle vingertriggers, ontwikkeld om een comfortabele en positieve grip te bieden die een minimum aan inspanning vereist. Een extra zwaartekrachtdoseermodus is ontwikkeld voor gebruik met TD-pipetten (To Deliver). De Powerpette Pro wordt nu geleverd met extra gekleurde kegeltips om kleurcodering per laboratorium, toepassing of gebruiker mogelijk te maken en zo het risico op kruisbesmetting tot een minimum te beperken.
Bestelinformatie: Geleverd met oplader, twee hydrofobe reservefilters (1 × 0,45 µm, 1 × 0,2 µm), standaard voor werkblad- /wandsteun plus een gekleurde kegeltipset.