VWR®, Smoothie™, pipetvuller
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Smoothie™
612-4546EA 34.3 EUR
612-4546
VWR®, Smoothie™, pipetvuller
Pipetten Pipetvullers
Pipetvuller voor glazen of plastic pipetten van 1 tot 25 ml.
  • Comfortabel en eenvoudig in gebruik
  • Soepele en beheersbare duimbeweging
  • Siliconenadapter voor lekvrije aansluiting van elke pipet
De pipetvuller Smoothie™ is een eenvoudig handmatig pipetteerhulpmiddel voor handige bediening met één hand. Met de unieke bereikknop kunt u kiezen uit twee dispenseerresoluties. De ene instelling maakt snel vullen met optimale nauwkeurigheid mogelijk bij pipetten van 10 tot 25 ml. De andere instelling is bestemd voor gebruik met pipetten van 1 tot 10 ml waarbij de vulnauwkeurigheid soms moeilijk te beheersen is.