Sporensuspensie, Geobacillus stearothermophilus
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.11499.0001EA 172 EUR
1.11499.0001
Sporensuspensie, Geobacillus stearothermophilus
Testsystemen voor microbiologie Antibioticatesten
Voor de test op antibiotische sulfonamide-residuen volgens Kundrat. De Geobacillus stearothermophilus sporensuspensie wordt gebruikt in combinatie met de testagar voor het uitvoeren van de test op antibiotische sulfonamide-residuen volgens Kundrat, art.nr. 1.10662. De test detecteert antimicrobiële residuen zoals antibiotica, sulfonamiden en andere chemotherapeutische producten in vlees en andere voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Het betreft een kwalitatieve routineprocedure. De test is gebaseerd op agardiffusie, en maakt gebruik van sporen van Geobacillus stearothermophilus als testorganisme. Antibiotische residuen en sulfonamide-residuen belemmeren de groei van het testorganisme. Reinigingsmiddelen, desinfectanten en bewaarmedia zijn niet van invloed op de test.
  • Deze belemmering van de groei wordt aangeduid door de vorming van belemmeringszones
  • Deze zones blijven paars van kleur, terwijl de rest van de voedingsbodem geel wordt