Sporensuspensie, Bacillus subtilis (BGA)
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.10649.0001EA 165 EUR
1.10649.0001
Sporensuspensie, Bacillus subtilis (BGA)
Testsystemen voor microbiologie Antibioticatesten
Bacillus subtilis (BGA) sporensuspensie wordt gebruikt in combinatie met de testagar voor voedingsbodems pH 6,0 voor de inhibitortest art.nr. 1.10663.0500, en testagar pH 8,0 voor de inhibitortest art.nr. 1.10664.0500 voor de detectie van antimicrobiële inhibitoren in vlees door middel van routinemethoden. De test wordt uitgevoerd als een agardiffusietest. De sporen van bacillus subtilis (BGA) worden gebruikt als testorganisme.
  • Inhibitoren belemmeren de groei van de testbacteriën
  • De groeibelemmering wordt aangegeven door belemmeringszones