Voedingsbodems, Merckoplate®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Merckoplate®
1.13405.0001EA 0 EUR
1.13405.0001 TICI3922R 2.73201.9999
Voedingsbodems, Merckoplate®
Media voor microbiologie Geprepareerde media voor microbiologie
De Merckoplate® productreeks omvat een uitgebreid assortiment aan voorgegoten media voor diverse toepassingen, zoals telling, isolatie, detectie en cultivering van bacteriën alsmede van gisten en schimmels. Om de hoeveelheid afval te beperken, zijn bulkverpakkingen van 480 plaatjes beschikbaar voor klanten die veel plaatjes verbruiken. Het merendeel van de Merckoplate® producten kan worden opgeslagen bij een temperatuur lager dan 15 °C, hoewel de optimale opslagtemperatuur om condensvorming te voorkomen 12 tot 15 °C bedraagt (niet invriezen!).
  • Kant-en-klare media in 90 mm-petrischaaltjes
  • Artikelnummer en vervaldatum zijn op elk plaatje afgedrukt voor een veilige en eenvoudige productidentificatie en controle van de levensduur
Verpakking: 4 of 96 sets met 5 in krimpfolie verpakte plaatjes