Kant-en-klare media voor de drankenindustrie
Leverancier: Döhler
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
710-0746EA 45.3 EUR
710-0746
Kant-en-klare media voor de drankenindustrie
Media voor microbiologie Geprepareerde media voor microbiologie
Deze voedingsmedia kunnen worden gebruikt voor eenvoudige, snelle en efficiënte detectie van microbiologische verontreiniging van alle soorten dranken, waardoor micro-organismen worden geïdentificeerd lang voordat eindproducten die niet aan de standaard voldoen de fabriek verlaten. Vrijwel alle detectiemedia worden gereed voor gebruik geleverd. Ideaal voor alle soorten monsters in niet-alcoholische dranken en in de brouwerij-industrie, voor wateranalyses bij brouwerijen en andere drankfabrieken, voor analyse van zwakke plekken, voor controle van aseptische vullijnen, voor detectie van Alicyclobacilli (vorming van guaiacol, volgens standaard IFU-methode 12). Flessen hebben een inhoud van 250 ml en buizen van 80 ml.
  • Hoge specificiteit en snelheid
  • Betrouwbaar en gebruiksklaar
  • Voordelig en flexibel
  • Geschikt voor snelle detectie van bijv. PCR