dNTP mix, 10 mM
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
71004-3EA 89 EUR
71004-3
dNTP mix, 10 mM
Reagentia voor nucleïnezuren Nucleotiden
Het 10 mM dNTP-mengsel is een kant-en-klaar preparaat van ultrapuur dATP, dCTP, dGTP en dTTP (mononatriumzouten) bij een concentratie van telkens 10 mM in steriel, gedeïoniseerd water met een pH-waarde van 7,0. Geschikt voor elke toepassing waarvoor pure deoxynucleotiden vereist zijn; zoals PCR, cDNA synthese en invulreacties.
  • Geschikt voor enzymatische DNA-synthese
  • Vrij van RNase en DNase