U heeft gezocht op: Elektrolyten
48  results were found
SearchResultCount:"48"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: ~3 M Potassium chloride solution saturated with silver chloride (~0,16 M AgCl).
Leverancier: Merck
Omschrijving: Lipophilic ionophore for Ca²⁺ selective electrodes with detection limit in the sub-nanomolar range.
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: 3M KCl-oplossing kan ook worden gebruikt als een bewaaroplossing voor elektroden.
Catalogus nummer: (662-1784)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Navuloplossing 3,5 mol/l KCl, VWR®
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Raadpleeg de VWR-catalogus Chemicals of de website voor alle informatie over gezondheid en veiligheid.
Catalogus nummer: (662-1116)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Kalomelvrije oplossing voor het hervullen van pH-elektroden, met kaliumnitraat , VWR®
UOM: 1 * 114 mL
MSDS
Leverancier: Hach
Omschrijving: Electrolyte filling solution (25 ml) for Sension+ 5120 dissolved oxygen probe
Leverancier: Hach
Omschrijving: Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Leverancier: Hach
Omschrijving: Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml
Catalogus nummer: (HACH28564026)
Leverancier: Hach
Omschrijving: Filling solution for electrode reference element, potassium nitrate (KNO₃), 1 M solution.
UOM: 1 * 59 mL
Catalogus nummer: (HACH2824349)
Leverancier: Hach
Omschrijving: Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA) buffer solution for ammonia determinations by electrode methods.
UOM: 1 * 500 mL
Catalogus nummer: (HACH2965349)
Leverancier: Hach
Omschrijving: Used to condition ORP electrode surfaces for use in reducing sample matrices.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: HAMILTON BONADUZ
Omschrijving: A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Leverancier: Hach
Omschrijving: Electrolyte solution 0,1 M, 125 ml, for sensION+ ISE for sodium ion in range 0,023 - 23000 mg/lL
Leverancier: Hach
Omschrijving: Shelf life: 48 months from production date.
Catalogus nummer: (HACHC20C370)
Leverancier: Hach
Omschrijving: Electrode cleaning solution to remove proteins residues organic contaminations/deposits such as food stuff from pH sensing element.
UOM: 1 * 250 mL
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom