Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (23)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Objectglaasjeshouders
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/02/18989802.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Een map voor objectglaasjes biedt plaats aan 20 of 30 standaardobjectglaasjes (76×26 mm).
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Openklapbare platen voor veilige opslag van 20 objectglaasjes met (of zonder) deksel.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   De kartonnen objectglaasjeshouders zijn geschikt als snelreferentiesysteem en kunnen snel worden gepakt.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Robuuste objectglaasjeshouder ontworpen voor droging en reiniging.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze verzenddoosjes zijn ontworpen voor cytologietoepassingen.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   De Q Path Quickspot en Q Path-objectglashouder voor Turbitec zijn centrifuge-accessoires die worden gebruikt voor cytocentrifuge. Ze maken afzetting v...
Catalogus nummer: (631-1064)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Laden voor objectglaasjes voor langdurige opslag.
UOM:  1 * 10 ST
Catalogus nummer: (631-1049)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze metalen lade is geschikt voor de opslag van objectglaasjes van 50×50 mm of 80×57 mm.
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 38
  1  2  3  4  5  Volgende